Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L(+)-lysinmonohydrat, 99 %
Produktkod. 10625042 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10625042 25 g Plastflaska 25g
10124050 100 g Plastflaska 100g
10044093 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10625042 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 173730250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 39665-12-8 | C6H16N2O3 | 164,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39665-12-8
Molekylformel C6H16N2O3
Molekylvikt (g/mol) 164.21
MDL-nummer MFCD00151035
InChI-nyckel HZRUTVAFDWTKGD-XZNNNFJINA-N
Synonym l-lysine monohydrate, l-lysine hydrate, lysine monohydrate, l +-lysine monohydrate, l-lysine, hydrate, h-lys-oh h2o, lysine, hydrate, lysine hydrate, l-lysine, monohydrate, l-lysine, hydrate 1:1
PubChem CID 16211825
LEDER O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Lysine monohydrate
Smältpunkt 212,0 °C till 214,0 °C
Ammonium Max 200 ppm.
pH 9 till 10,5 (2,5 % sol vid 25 °C)
Färg Vitt till gult
Klor (Cl) 300 ppm max.
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Infrarött spektrum Autentisk
Järn (Fe) Max 10 ppm.
Analysprocentintervall 99%
Andra aminosyror 0,5% max. (TLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·H2O
Beilstein 04, 435
Specifik rotation +26.25
Sulfat Max 200 ppm.
Merck Index 14, 5636
Transmittans 95% min. (c=5, H2O, 430nm) 1 cm cell
Sulfaterad ask 0,1% max.
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1500 g/L (20 °C). Andra lösligheter: olösliga i vanliga neutrala lösningsmedel
Vatten 10 till 11,5 %
IUPAC-namn (2S)-2,6-diaminohexansyrahydrat
Specifikt rotationsförhållande +26,25 (20,00 °C c=8,6 N HCl)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 164.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.