Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L(+)-lysinmonohydroklorid, 99 %
Produktkod. 10326720 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10326720 250 g Plastflaska 250g
10429050 100 g Plastflaska 100g
10274930 1 kg Plastflaska 1kg
10617943 5 kg Plasttrumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10326720 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 125222500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
CAS: 657-27-2 | C6H15ClN2O2 | 182,65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 657-27-2
Molekylformel C6H15ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 182.65
MDL-nummer MFCD00064564 MFCD00081870
InChI-nyckel BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Synonym l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
LEDER Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Lysine monohydrochloride
Smältpunkt 263,0 °C till 264,0 °C
Färg Vitt
Främmande aminosyror 0,5% max. (TLC, 50 μgspotting)
Tungmetaller (som Pb) Max 15 ppm.
Infrarött spektrum Autentisk
Järn (Fe) 30 ppm max.
Analysprocentintervall 99+%
Förlust vid torkning 0,4 % max. (105 °C, 3 timmar)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl
Specifik rotation +21.00
Sulfat 300 ppm max.
Merck Index 15, 5697
Sulfaterad ask 0,1% max.
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 65 g/100 ml (20 °C).
IUPAC-namn (2S)-2,6-diaminohexansyrahydroklorid
Specifikt rotationsförhållande +21° (20 °C c=8,6N HCl)
Kvantitet 250 g
Formel vikt 182.65
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.