Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L(+)-lysinmonohydroklorid,≥ 99 %
Produktkod. 10617943 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
5kg
Produktkod. 10617943
Brand: Thermo Scientific Chemicals 125220050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 657-27-2 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 657-27-2
Molekylformel C6H15ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 182.65
MDL-nummer MFCD00064564 MFCD00081870
InChI-nyckel BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Synonym l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
LEDER Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Lysine monohydrochloride
Smältpunkt 263.0°C to 264.0°C
Färg Vitt
Främmande aminosyror 0.5% max. (TLC, 50μgspotting)
Tungmetaller (som Pb) 15ppm max.
Infrarött spektrum Authentic
Järn (Fe) 30ppm max.
Analysprocentintervall 99+%
Förlust vid torkning 0.4% max. (105°C, 3 hrs)
Förpackning Plasttrumma
Linjär formel H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl
Specifik rotation + 21.00
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 15, 5697
Sulfaterad ask 0.1% max.
Löslighetsinformation Solubility in water: 65 g/100 mL (20°C).
IUPAC-namn (2S)-2,6-diaminohexansyrahydroklorid
Specifikt rotationsförhållande +21° (20°C c=8,6N HCl)
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 182.65
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.