Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-lysinmonohydroklorid, 99+%
Produktkod. 11408850
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408850 50 g 50g
11497707 250 g 250g
11487707 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11408850 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A16249.18
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
CAS: 657-27-2 | C6H15ClN2O2 | 182,65 g/mol
L-lysinmonohydroklorid används i stor utsträckning som näringstillskott i livsmedels- och dryckesindustrin. Det kan också användas i djurfoder som källa till L-lysin. L-lysinmonohydroklorid kan användas i en mängd olika industrier inklusive: livsmedelsproduktion, dryck, läkemedel, jordbruk/djurfoder och olika andra industrier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-lysinmonohydroklorid används i stor utsträckning som näringstillskott i livsmedels- och dryckesindustrin. Det kan också användas i djurfoder som källa till L-lysin. L-lysinmonohydroklorid kan användas i en mängd olika industrier inklusive: livsmedelsproduktion, dryck, läkemedel, jordbruk/djurfoder och olika andra industrier.
Löslighet Det är lösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 657-27-2
Molekylformel C6H15ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 182.65
MDL-nummer MFCD00064564 MFCD00081870
InChI-nyckel BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Synonym l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
IUPAC-namn (2S)-2,6-diaminohexansyra;hydroklorid
LEDER Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lysine monohydrochloride
Smältpunkt ∼260 °C (dekomposition)
Beilstein 3563889
Merck Index 14,5636
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
Kvantitet 50 g
Formel vikt 182.65
Optisk rotation +20° (c=5 i 5 N HCl)
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.