Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-lysinmonohydroklorid, cellkulturreagens
Produktkod. 15494539
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15494539 1 kg 1kg
15430227 100 g 100g
15440227 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15494539 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62099.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 657-27-2 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 657-27-2
Molekylformel C6H15ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 182.65
MDL-nummer MFCD00064564 MFCD00081870
InChI-nyckel BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Synonym l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
IUPAC-namn (2S)-2,6-diaminohexansyra;hydroklorid
LEDER Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lysine monohydrochloride
Färg Vitt
Beilstein 3563889
Merck Index 14,5636
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 182.65
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.