Läs mer
L-Lysine Monohydrochloride, Extra Pure, Fisher Chemical™
Produktkod. 10764951 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10764951 100 g 100g
11478972 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10764951 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer L/2700/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 657-27-2
Molekylformel C6H15ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 182.648
MDL-nummer 64564
InChI-nyckel BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Synonym l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
IUPAC-namn (2S)-2,6-diaminohexanoic acid;hydrochloride
LEDER C(CCN)CC(C(=O)O)N.Cl
Specifikationer
Smältpunkt 263°C
Färg White
Förpackning Plastic powder jar
Kvantitet 100 g
Formel vikt 182.65g/mol
Fysisk form Solid