Läs mer
l-Lysine Monohydrochloride, Millipore™
Produktkod. 10722262
Change view
Kvantitet:
1 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10722262 10 kg 10kg
10427690 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10722262 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1057009010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 657-27-2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lysine Monohydrochloride
Smältpunkt 262°C
MDL-nummer MFCD00064564
Synonym L-Lysine monohydrochloride, Lys, L-Lysine monohydrochloride
Densitet 1.28 g/cm3 at 20°C
Molekylvikt (g/mol) 182.65
Kvantitet 10 kg