Läs mer
L-Lysine, TRC
Produktkod. 30137374
Change view
Kvantitet:
10 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137374 1 g
30005911 10 mg
30009441 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137374 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL4688951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-87-1
Molekylformel C6 H14 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 146.19
Synonym L-Lysine, Lysine, L- (8CI), (+)-S-Lysine, (S)-2,6-Diaminohexanoic acid, (S)-Lysine, (S)-α,ε-Diaminocaproic acid, 2,6-Diaminohexanoic acid, Aminutrin, Biolys, Hexanoic acid, 2,6-diamino-, (S)-, L-(+)-Lysine, L-2,6-Diaminocaproic acid, L-Lys, L-Norleucine, 6-amino-, LLB 50, Lysine, Lysine acid, Malandil, h-Lys-oh, α-Lysine
IUPAC-namn (2S)-2,6-diaminohexansyra
LEDER NCCCC[C@H](N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(+)-Lysine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
Kvantitet 1 g
Formel vikt 146.1055
Procent renhet >95%