Läs mer
L-Lyxose, 99%
Produktkod. 11477184
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477184 1 g 1g
11487184 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11477184 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21583.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1949-78-6 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Det fungerar som en reducerande kolhydrat som finns i lönnsirap. Det används i molekylära modelleringsberäkningar i studien av läkemedelsbindning och igenkänning i relation till aldosreduktas. L-lyxos används också av Escherichia coli, som kodar för ett kinas för L-xylulos.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det fungerar som en reducerande kolhydrat som finns i lönnsirap. Det används i molekylära modelleringsberäkningar i studien av läkemedelsbindning och igenkänning i relation till aldosreduktas. L-lyxos används också av Escherichia coli, som kodar för ett kinas för L-xylulos.
Löslighet Mycket löslig
(586 g/L) (25 °C) i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1949-78-6
Molekylformel C5H10O5
Molekylvikt (g/mol) 150.13
MDL-nummer MFCD00064111
InChI-nyckel PYMYPHUHKUWMLA-YUPRTTJUSA-N
Synonym l-lyxose, aldehydo-l-lyxose, lyxose, l, l-lyx, 2r,3r,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, unii-m7j5hm9dy4, m7j5hm9dy4, l +-lyxose, l-lyxose 9ci
PubChem CID 644176
ChEBI CHEBI:28480
IUPAC-namn (2R,3R,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxipentanal
LEDER C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lyxose
Smältpunkt 108°C to 112°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Very soluble (586g/L) (25°C) in water.
Formel vikt 150.13
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.