missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Lyxose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Lyxose |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4+,5?/m0/s1 |
| Formel vikt | 150.0528 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?