Läs mer
L-Lyxose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Lyxose |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4+,5?/m0/s1 |
| Formel vikt | 150.0528 |