Läs mer
Lm-tyrosin, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15463637
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15463637 250 mg 250mg
11362219 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15463637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27224.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 587-33-7 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
En onaturlig aminosyra, som har visat potential vid behandling av Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom och artrit.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Löslig i dimetylsulfoxid
, utspädd syra.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Kylt (4 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 587-33-7
Molekylformel C9H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 181.19
MDL-nummer MFCD00063059
InChI-nyckel JZKXXXDKRQWDET-SVGMAFHSNA-N
Synonym l-m-tyrosine, 3-hydroxy-l-phenylalanine, meta-tyrosine, s-2-amino-3-3-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-tyrosine, 3-hydroxyphenylalanine, m-tyrosine, l-m-tyr, unii-d5yf57v4qw, 3-m-hydroxyphenyl alanine
PubChem CID 6950578
ChEBI CHEBI:44303
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(3-hydroxifenyl)propansyra
LEDER N[C@@H](CC1=CC=CC(O)=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-m-Tyrosine
Smältpunkt 260°C to 270°C
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide,dilute acid.
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 181.19
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.