missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-m-Tyrosine, TRC

Produktkod. 30453534
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453534 250 mg
30451657 50 mg
30451655 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30453534 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT910010250MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 587-33-7
Molekylformel C9 H11 N O3
Molekylvikt (g/mol) 181.19
Synonym L-Phenylalanine, 3-hydroxy-, m-Tyrosine, L- (8CI), 3-Hydroxy-L-phenylalanine, (2S)-2-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid, (S)-2-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-(m-Hydroxyphenyl)alanine, 3-Hydroxyphenylalanine, L-3-Hydroxyphenylalanine, L-m-Tyrosine, L-meta-Tyrosine, m-L-Tyrosine, (S)-α-Amino-β-(m-hydroxyphenyl)propionic acid
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
LEDER N[C@@H](Cc1cccc(O)c1)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-m-Tyrosine
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-2-1-3-7(11)4-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 181.0739
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.