Läs mer
L-(-)-äppelsyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15475479
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15475479 2.5 kg 2.5kg
15455479 100 g 100g
15465479 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15475479 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63221.A4
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 97-67-6 | C4H6O5 | 134.087 g/mol
L-(-)-äppelsyra används som livsmedelstillsats, Selektivα -aminoskyddande reagens för aminosyraderivat. Mångsidig synton för framställning av kirala föreningar inklusiveκ -opioidreceptoragonister, 1α ,25-dihydroxivitamin D3-analog och foslaktomycin B.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
L-(-)-äppelsyra används som livsmedelstillsats, Selektivα -aminoskyddande reagens för aminosyraderivat. Mångsidig synton för framställning av kirala föreningar inklusiveκ -opioidreceptoragonister, 1α ,25-dihydroxivitamin D3-analog och foslaktomycin B.
Löslighet Lösligt i vatten (363g
/L).
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-67-6
Molekylformel C4H6O5
Molekylvikt (g/mol) 134.087
MDL-nummer MFCD00064213
InChI-nyckel BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Synonym l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
PubChem CID 222656
ChEBI CHEBI:30797
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxibutandisyra
LEDER C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(-)-Malic acid
Smältpunkt 100°C to 106°C
Färg Vitt
Densitet 1.6
Flampunkt 220°C (428°F)
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 1723541
Merck Index 14,5707
Löslighetsinformation Soluble in water(363g/L).
Optisk rotation −26° (c=5.5 in pyridine)
Formel vikt 134.09
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.