Läs mer
L-Malic Acid Disodium Salt Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Malic Acid Disodium Salt Monohydrate |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O5.2Na.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;;/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-;;;/m0.../s1 |
| Formel vikt | 195.996 |