Läs mer
L-(-)-Äppelsyra, TRC
Produktkod. 30137870
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137870 25 g
30136299 100 g
17980895 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137870 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM15950525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-67-6
Molekylformel C4 H6 O5
Molekylvikt (g/mol) 134.09
Synonym L-Malic Acid, (2S)-2-Hydroxybutanedioic acid, Butanedioic acid, hydroxy-, (2S)- (9CI), Butanedioic acid, hydroxy-, (S)-, Malic acid, L- (8CI), Malic acid, l- (3CI), (-)-(S)-Malic acid, (-)-Hydroxysuccinic acid, (-)-L-Malic acid, (-)-Malic acid, (2S)-2-Hydroxybutanedioic acid, (2S)-2-Hydroxysuccinic acid, (2S)-Malic acid, (S)-2-Hydroxysuccinic acid, (S)-Malic acid, Apple acid, L-(-)-Malic acid, L-Apple acid, L-Malic acid, NSC 9232, S-(-)-Malic acid, S-2-Hydroxybutanedioic acid
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxybutanedioinsyra
LEDER O[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(-)-Malic Acid
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Formel vikt 134.0215