Läs mer
L-Mannono-1,4-lactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Mannonic acid gamma-lactone |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m0/s1 |
| Formel vikt | 178.0477 |