Läs mer
L(-)-Mannose, 99+%
Produktkod. 10184710 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10184710 250 mg Glasflaska 250mg
10665842 1 g Glasflaska 1g
10464155 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10184710 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 227592500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10030-80-5 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10030-80-5
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.16
MDL-nummer MFCD00136021
InChI-nyckel GZCGUPFRVQAUEE-BXKVDMCESA-N
Synonym l-mannose, l---mannose, aldehydo-l-mannose, mannose, l, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, unii-2w3ye50tx8, aldehydo-l-manno-hexose, l-?-mannose
PubChem CID 82308
ChEBI CHEBI:37681
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal
LEDER OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(-)-Mannose
Smältpunkt 129.0°C to 131.0°C
Färg Vitt
Tändningsrester 0.1% max.
Förlust vid torkning 0.5% max. (60° to 70°C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Specifikt rotationsförhållande −14.70° (20°C c=4,H2O,NH3)
Specifik rotation − 14.70
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
Formel vikt 180.16
Procent renhet 99+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.