Läs mer
L-Mannose, TRC
Produktkod. 30179491
Change view
Kvantitet:
100 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179491 100 mg
30179207 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179491 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM169000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10030-80-5
Molekylformel C6 H12 O6
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Synonym L-Mannose, Mannose, L- (8CI)
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
LEDER OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(-)-Mannose
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4-,5-,6-/m0/s1
Formel vikt 180.0634