Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L(-)-mentol, 99,5 %
Produktkod. 10467320 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10467320 100 g Glasflaska 100g
10631063 5 g Glasflaska 5g
10103370 500 g Glasflaska 500g
10389223 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10467320 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 125401000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 2216-51-5 | C10H20O | 156,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2216-51-5
Molekylformel C10H20O
Molekylvikt (g/mol) 156.27
MDL-nummer MFCD00062979
InChI-nyckel NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Synonym l-menthol, --menthol, levomenthol, menthomenthol, l---menthol, hexahydrothymol, menthacamphor, peppermint camphor, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, u.s.p. menthol
PubChem CID 16666
ChEBI CHEBI:15409
IUPAC-namn (1R,2S,5R)-5-metyl-2-propan-2-ylcyklohexan-1-ol
LEDER CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(-)-Menthol
Namnnotering 99.7%
Smältpunkt 41,0 °C till 43,0 °C
Färg Färglös till Vit
Densitet 0.8900g/mL, 0.89
Kokpunkt 212,0 °C
Flampunkt 94 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99,4 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.46
Kvantitet 100 g
Beilstein 06,28
Fieser 13,172; 16,203
Merck Index 15,5905
Specifikt rotationsförhållande −51.00 (20.00 °C 589nm,c=10,EtOH)
Specifik rotation −51.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: fritt löslig i ättiksyra, löslig i alkohol, kloroform, eter, petroleumeter
Formel vikt 156.27
Procent renhet 99.5%
Fysisk form Crystals or Crystalline Needles
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(-)-Menthol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.