Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L(-)-mentol, 99,5 %
Artikelnummer. 10631063 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Packungsgröße:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Förpackning Packungsgröße
10631063 5 g Glasflaska 5g
10467320 100 g Glasflaska 100g
10103370 500 g Glasflaska 500g
10389223 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10631063 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 125400050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.28 SEK
    233.65 SEK / 5g
    Save 25.63 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 2216-51-5 | C10H20O | 156,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2216-51-5
Molekylformel C10H20O
Molekylvikt (g/mol) 156.27
MDL-nummer MFCD00062979
InChI-nyckel NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Synonym l-menthol, --menthol, levomenthol, menthomenthol, l---menthol, hexahydrothymol, menthacamphor, peppermint camphor, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, u.s.p. menthol
PubChem CID 16666
ChEBI CHEBI:15409
IUPAC-namn (1R,2S,5R)-5-metyl-2-propan-2-ylcyklohexan-1-ol
LEDER CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Spezifikation
Kemiskt namn eller material L(-)-Menthol
Namnnotering 99.7%
Smältpunkt 41,0 °C till 43,0 °C
Färg Färglös till Vit
Densitet 0.8900g/mL, 0.89
Kokpunkt 212,0 °C
Flampunkt 94 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99,4 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.46
Kvantitet 5 g
Beilstein 06,28
Fieser 13,172; 16,203
Merck Index 15,5905
Specifikt rotationsförhållande −51.00 (20.00 °C 589nm,c=10,EtOH)
Specifik rotation −51.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: fritt löslig i ättiksyra, löslig i alkohol, kloroform, eter, petroleumeter
Formel vikt 156.27
Procent renhet 99.5%
Fysisk form Crystals or Crystalline Needles
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(-)-Menthol
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.