Läs mer
L-Menthol, 99%
Produktkod. 11498703
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11498703 1000 g 1000g
11408713 50 g 50g
11418713 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498703 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10474.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2216-51-5 | C10H20O | 156.269 g/mol
L-Menthol används som ett kylmedel som starkt aktiverar TRPM8. (Transient Receptor Potential Cation Channel, Subfamily M, Member 8 är en proteinkodande gen). Det används som smärtstillande (aktuellt), klådstillande medel. Det används som: uppfriskande medel, matsmak, svalt och klådstillande läkemedel, karminativt läkemedel. Mentolkristaller används för personlig vård och kosmetika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i 100 % etanol, metanol (100 mg/ml), eter och kloroform. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med Starka oxidationsmedel, fenoler, kaliumpermanganat, kromtrioxid, kloralhydrat, tymol, pyrogallol, resorcinol, kamfer, butylklorhydrat, betanaftol, exalgin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2216-51-5
Molekylformel C10H20O
Molekylvikt (g/mol) 156.269
MDL-nummer MFCD00062979
InChI-nyckel NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Synonym l-menthol, --menthol, levomenthol, menthomenthol, l---menthol, hexahydrothymol, menthacamphor, peppermint camphor, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, u.s.p. menthol
PubChem CID 16666
ChEBI CHEBI:15409
IUPAC-namn (1R,2S,5R)-5-metyl-2-propan-2-ylcyklohexan-1-ol
LEDER CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Menthol
Smältpunkt 42°C to 45°C
Densitet 0.89
Kokpunkt 212°C to 216°C
Flampunkt 93°C (199°F)
Kvantitet 1000 g
Beilstein 1902293
Merck Index 14,5837
Löslighetsinformation Soluble in 100% ethanol,methanol (100mg/ml),ether,and chloroform. Insoluble in water.
Optisk rotation −50° (c=10 in ethanol)
Formel vikt 156.27
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Menthol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: L-Menthol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.