Läs mer
l-Menthone, 85 %
Produktkod. 10308250 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10308250 25 mL Glasflaska 25ml
10792051 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10308250 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 203610250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14073-97-3 | C10H18O | 154,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14073-97-3
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
MDL-nummer MFCD00001634,MFCD00136033
InChI-nyckel NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Synonym --menthone, l-menthone, menthone, trans-menthone, p-menthone, neomenthone, menthone racemic, trans-p-menthan-3-one, 2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, l-menthan-3-one
PubChem CID 26447
ChEBI CHEBI:15410
IUPAC-namn (2S,5R)-5-metyl-2-propan-2-ylcyklohexan-1-on
LEDER CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material l-Menthone
Namnnotering 85%
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8900g/mL, 0.89
Kokpunkt 207 °C till 210 °C
Flampunkt 72 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 80% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4490 till 1,453
Kvantitet 25 mL
Beilstein 07, 38
Fieser 14,201; 16,204
Merck Index 15, 5906
Specifikt rotationsförhållande −6° (20 °C c=4, etanol)
Specifik rotation -6
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: löslig i aceton, blandbar med etanol och etyleter
Formel vikt 154.25
Procent renhet 85%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • l-Menthone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.