Läs mer
L-Menthone, 97 %
Beskrivning
L-Menthone används i parfymer och kosmetika för sin karakteristiska aromatiska och mintiga lukt. Och det används också i syntes av jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
L-Menthone används i parfymer och kosmetika för sin karakteristiska aromatiska och mintiga lukt. Och det används också i syntes av jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Löslig i eter, alkohol, bensen
, aceton.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Menthone |
| Densitet | 0.893 |
| Kokpunkt | 208 °C till 21 °C |
| Flampunkt | 72 °C (162 °F) |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Brytningsindex | 1.45 |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 3648743 |
| Merck Index | 14,5838 |
| Löslighetsinformation | Löslig i eter, alkohol, bensen, aceton. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- L-Menthone
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Contain: L-Menthone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.