Läs mer
L-menthon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11498840
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11498840 100 g 100g
11454644 10 g 10g
11464644 50 g 50g
11474644 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11498840 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13679.22
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 14073-97-3 | C10H18O | 154.25 g/mol
L-Menthone används i parfymer och kosmetika för sin karakteristiska aromatiska och mintiga lukt. Och det används också i syntes av jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
L-Menthone används i parfymer och kosmetika för sin karakteristiska aromatiska och mintiga lukt. Och det används också i syntes av jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Löslig i eter, alkohol, bensen
, aceton.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14073-97-3
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
MDL-nummer MFCD00001634,MFCD00136033
InChI-nyckel NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Synonym --menthone, l-menthone, menthone, trans-menthone, p-menthone, neomenthone, menthone racemic, trans-p-menthan-3-one, 2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, l-menthan-3-one
PubChem CID 26447
ChEBI CHEBI:15410
IUPAC-namn (2S,5R)-5-metyl-2-propan-2-ylcyklohexan-1-on
LEDER CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Menthone
Densitet 0.893
Kokpunkt 208°C to 210°C
Flampunkt 72°C (162°F)
Analysprocentintervall 97%
Brytningsindex 1.45
Kvantitet 100 g
Beilstein 3648743
Merck Index 14,5838
Löslighetsinformation Soluble in ether,alcohol,benzene,acetone.
Optisk rotation −25° (Neat)
Formel vikt 154.25
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Menthone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Menthone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.