Läs mer
L-Mentyl 2,2-Dihydroxyacetat, TRC
Produktkod. 30477449
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30477449 25 g
1 options
Produktkod. 30477449 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM21914525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Menthyl 2,2-Dihydroxyacetate
CAS 111969-64-3
Molekylformel C12H22O4
Kvantitet 25 g
Synonym 2,2-Dihydroxyacetic Acid (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, Dihydroxyacetic Acid (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, [1R-(1alpha,2beta,5alpha)]-Dihydroxyacetic Acid 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, 2,2-Dihydroxyacetic Acid (-)-Menthyl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H22O4/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)16-12(15)11(13)14/h7-11,13-14H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
LEDER CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)C(O)O
IUPAC-namn [(1R,2S,5R)-5-metyl-2-propan-2-ylcyklohexyl] 2,2-dihydroxyacetat
Molekylvikt (g/mol) 230.3
Formel vikt 230.1518