Läs mer
L-Menthyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Menthyl Acetate |
| Kvantitet | 10 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3/t9-,11+,12-/m1/s1 |
| Formel vikt | 198.162 |