Läs mer
L-Methionine-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Methionine-13C |
| Kvantitet | 0.25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1 |