Läs mer
L-Methionine-3,3,4,4-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Methionine-3,3,4,4-d4 |
| CAS | 67866-75-5 |
| Molekylformel | C5 D4 H7 N O2 S |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | L-Methionine-3,3,4,4-d4 (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(SC)C([2 H])([2 H])[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 S)-2-amino-3,3,4,4-tetradeuterio-4-methylsulfanylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.236 |
| Formel vikt | 153.0762 g/mol |
| Visa mer |