missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Methionine-3,3,4,4-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Methionine-3,3,4,4-d4 |
| CAS | 67866-75-5 |
| Molekylformel | C5 D4 H7 N O2 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | L-Methionine-3,3,4,4-d4 (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i2D2,3D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(SC)C([2H])([2H])[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3,3,4,4-tetradeuterio-4-methylsulfanylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.236 |
| Formel vikt | 153.0762 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?