Läs mer
L-Methionin-34S, TRC
Product Code. 30005782
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30005782 1 mg
30004687 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30005782 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM2604431MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1006386-95-3
Molekylformel C5 H11 N O2 34S
Molekylvikt (g/mol) 151.11
Synonym (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic-34S Acid, Cymethion-34S, S-Methyl-L-momocysteine-34S, L-alpha-Amino-γ-methylthiobutyric-34S Acid, Methionine-34S, NSC 22946-34S, S-Methionine-34S, S-Methyl-L-homocysteine-34S, h-Met-oh-34S, l-Methionine-34S, alpha-Amino-gamma-methylmercaptobutyric-34S Acid, γ-Methylthio-alpha-aminobutyric-34S Acid;
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-(^{34}S)metylsulfanylbutansyra
LEDER C[34S]CC[C@H](N)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material L-Methionine-34S
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i9+2
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 151.0468
Procent renhet >95%