Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-metionin, 98+%
Produktkod. 10685602 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10685602 25 g Plastflaska -
10255640 100 g Plastflaska 100g
10783904 500 g Plastflaska 500g
10689853 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10685602 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 166160250
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 63-68-3 | C5H11NO2S | 149,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63-68-3
Molekylformel C5H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 149.21
MDL-nummer MFCD00063097 MFCD00801344
InChI-nyckel FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
LEDER CSCC[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Methionine
Smältpunkt 276,0 °C till 279,0 °C
Namnnotering 98+%
Ammonium 300 ppm max.
pH 5,5 till 6,5 (vattenlösning 1 på 100)
Färg Vitt
Klorid Max 500 ppm.
Tungmetaller (som Pb) Max 15 ppm.
Individuell orenhet Maximalt 0,5 % av varje enskild förorening
Infrarött spektrum Autentisk
Järn (Fe) 30 ppm max.
Analysprocentintervall 98+%
Förlust vid torkning 0,5 % max. (1 g, 105 °C)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, II, 938
Specifik rotation +23.25
Sulfat 300 ppm max.
Merck Index 15, 6047
Sulfaterad ask 0,1% max.
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten: 53,7 g/L (20 °C). Andra lösligheter: olösliga i abs.alkohol, eter, peter, bensen, aceton, etanol, dietyleter, löslig i mineralsyror, löslig i varm, utspädd alkohol
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-(metylsulfanyl)butansyra
Specifikt rotationsförhållande +23,25° (20 °C c=2,6N HCl)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 149.21
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.