Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-metionin, 98+%
Produktkod. 11424083
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
11424083 100 g 100g
11434083 500 g 500g
11444083 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11424083 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore A10318.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    877.20 SEK
    716.65 SEK / 100g
    Save 160.55 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
L-Methionin (CAS # 63-68-3) är en essentiell aminosyra som innehåller svavel. L-Methionin är involverat i cellulär avgiftning hos flera arter. | CAS: 63-68-3 | C5H11NO2S | 149,21 g/mol
L-Metionin fungerar som ett kelatbildande medel för tungmetaller, som ett smakämne och näringstillskott för livsmedel. Det fungerar som fodertillsats, berikning av vegetabilisk olja och som ett encellsprotein. Utöver detta används det som ett hepatoskyddsmedel och fungerar även som ett lipotropiskt medel och förhindrar överskottsfettuppbyggnad i levern.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•L-Metionin är en essentiell aminosyra som krävs för vävnadsreparation och underhåll
•L-Metionin påverkar absorptionen av selen och zink
•L-Metionin kan hjälpa cellulär avgiftning genom att kelatbilda bly och kvicksilver
•L-Methionine uppvisar egenskaper som är förknippade med anti-aging och kan också förhindra uppbyggnad av fett i levern
Ansökan
•L-metionin är lämpligt för användning i cellodling och biokemi laboratorieapplikationer
•Det är användbart för laboratoriestudier av metioninvägar i cellen relaterade till åldrande, degeneration och metabolism
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63-68-3
Molekylformel C5H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 149.21
MDL-nummer MFCD00063097 MFCD00801344
InChI-nyckel FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylsulfanylbutansyra
LEDER CSCC[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Kemiskt namn eller material L-Methionine
Smältpunkt ∼280 °C (dekomposition)
Beilstein 1722294
Merck Index 14,5975
Löslighetsinformation Löslig i vatten och hydroklorid. Lätt löslig i ättiksyra. Olöslig i etanol, bensen, aceton och eter.
Kvantitet 100 g
Formel vikt 149.21
Optisk rotation +23° (c=2 i 2N HCl)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.