Läs mer
L-metionin, 99+%, MP Biomedicals
Produktkod. 11461931 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11461931 1 kg 1kg
11431931 25 g 25g
11441931 100 g 100g
11451931 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11461931 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219470791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11200.00 SEK
    10667.79 SEK / 1kg
    Save 532.21 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
CAS: 63-68-3 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 63-68-3
Molekylformel C5H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 149.21
MDL-nummer MFCD00063097 MFCD00801344
InChI-nyckel FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-(metylsulfanyl)butansyra
LEDER CSCC[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Methionine, 99+%
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 149.2
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Cellkultur
Fysisk form Kristaller