Läs mer
L-metionin, 99+%, pulver, MP Biomedicals™
Produktkod. 11423520 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423520 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11423520 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210229101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5745.00 SEK
    5468.26 SEK / 1kg
    Save 276.74 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
Aminosyraderivat för laboratorie- och forskningsapplikationer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Methionine
CAS 63-68-3
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99+%
Molekylformel C5H11NO2S
MDL-nummer MFCD00063097 MFCD00801344
Synonym l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
InChI-nyckel FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
LEDER CSCC[C@H](N)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-(metylsulfanyl)butansyra
Molekylvikt (g/mol) 149.21
Kvantitet 1 kg
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
Formel vikt 149.21
Fysisk form Kristallint pulver