Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-metionin, cellkulturreagens
Produktkod. p-7042262
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
50g
Produktkod. 15484389
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61904.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 63-68-3 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63-68-3
Molekylformel C5H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 149.21
MDL-nummer MFCD00063097 MFCD00801344
InChI-nyckel FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
LEDER CSCC[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Methionine
Smältpunkt 284°C (decomposition)
Färg Vitt
Beilstein 1722294
Merck Index 14,5975
Löslighetsinformation Soluble in water
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylsulfanylbutansyra
Kvantitet 50 g
Formel vikt 149.21
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.