Läs mer
L-Methionine-d3-N-FMOC (S-methyl-d3), CDN
Produktkod. 30321965
Change view
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30321965 0.05 g -
30319535 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321965 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND66250.05G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-methionine-D3 (S-methyl-D3)
CAS 502692-58-2
Molekylformel C20 D3 H18 N O4 S
Kvantitet 0.05 g
Synonym L-Methionine-methyl-d3, N-[(9 H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]- (9 CI), N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-methionine-methyl-d3, L-Methionine-d3-N-FMOC (S-methyl-d3), N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-methionine-D3 (S-methyl-D3), (2 S)-2-(9 H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-(methyl-d3)sulfanylbutanoic acid, L-Fmoc-Methionine-d3, Fmoc protected L-Methionine (S-methyl-d3)
InChI formel InChI=1 S/C20H21NO4S/c1-26-11-10-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18 H,10-12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])SCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O
IUPAC-namn (2 S)-2-(9 H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-(trideuteriomethylsulfanyl)butanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 374.4685
Formel vikt 374.138 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 97% Chemical Purity
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.