Läs mer
L-metionin-d3 (S-metyl-d3), CDN
Produktkod. 30319556
Change view
Kvantitet:
0.5 g
Produktkod. Kvantitet
30319556 0.5 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319556 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND12920.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Methionine d3
CAS 13010-53-2
Molekylformel C5 2H3 H8 N O2 S
Kvantitet 0.5 g
InChI formel InChI=1 S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])SCC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2 S)-2-amino-4-(trideuteriometylsulfanyl)butansyra
Molekylvikt (g/mol) 152.23
Formel vikt 152,0699 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% kemisk renhet