Läs mer
L-Methionine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methionine d3 |
| CAS | 13010-53-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C5 2H3 H8 N O2 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | L-Methionine-methyl-d3, Methionine-methyl-d3, L- (8CI), L-[Methyl-D3]-methionine, L-Methionine-d3, L-Methionine-D3 (methyl-D3), (2S)-2-Amino-4-(methyl-d3)sulfanylbutanoic acid, (S)-2-Amino-4-[(methyl-d3)thio]butanoic acid, S-(Methyl-d3)-L-homocysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])SCC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-4-(trideuteriomethylsulfanyl)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.23 |
| Visa mer |