Läs mer
L-Methionine, MedChemExpress
Produktkod. 16462519
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16462519 1 g
1 options
Produktkod. 16462519 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0326
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
MedChemExpress L-Methionine is the L-isomer of Methionine, an essential amino acid for human development. Methionine acts as a hepatoprotectant.
L-Methionine is the L-isomer of Methionine, an essential amino acid for human development. Methionine acts as a hepatoprotectant.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Methionine
CAS 63-68-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H11NO2S
Löslighetsinformation H2O : 16.67 mg/mL (111.72 mM; Need ultrasonic)
LEDER N[C@@H](CCSC)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 149.21
Kvantitet 1 g
Formel vikt 149.21
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism