Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-metioninmetylesterhydroklorid, 98 %
Produktkod. 10542441 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10542441 50 g Glasflaska 50g
10421851 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10542441 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 229350500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 2491-18-1 | C6H14ClNO2S | 199,69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2491-18-1
Molekylformel C6H14ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 199.69
MDL-nummer MFCD00012491,MFCD00067540
InChI-nyckel MEVUPUNLVKELNV-UHFFFAOYNA-N
Synonym h-met-ome.hcl, l-methionine methyl ester hydrochloride, h-met-ome hydrochloride, methionine methyl ester hcl, methyl 2s-2-amino-4-methylsulfanyl butanoate hydrochloride, h-d-met-ome hydrochloride, met-ome.hcl, met-ome. hcl, h-met-ome. hcl, pubchem14925
PubChem CID 11435579
IUPAC-namn metyl (2S)-2-amino-4-metylsulfanylbutanoat; hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CCSC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Methionine methyl ester hydrochloride
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 151 °C till 153 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 till 102,5 % (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Kvantitet 50 g
Specifikt rotationsförhållande +26° (24 °C c=5,H2O)
Specifik rotation +26
Löslighetsinformation (5 % i metanol) Klar färglös till ljusgul
Formel vikt 199.7
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.