Läs mer
L-Metioninmetylesterhydroklorid, 99 %
Produktkod. 11468506
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
11468506 100 g 100g
11448506 5 g 5g
11458506 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11468506 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15952.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 2491-18-1 | C6H14ClNO2S | 199,69 g/mol
L-metioninmetylesterhydroklorid används som utgångsmaterial för syntesen av ett skyddat glycinderivat, en mångsidig asymmetrisk byggsten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden L-metioninmetylesterhydroklorid används som utgångsmaterial för syntes av ett
skyddat glycinderivat, en mångsidig asymmetrisk byggsten.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2491-18-1
Molekylformel C6H14ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 199.69
MDL-nummer MFCD00012491,MFCD00067540
InChI-nyckel MEVUPUNLVKELNV-UHFFFAOYNA-N
Synonym h-met-ome.hcl, l-methionine methyl ester hydrochloride, h-met-ome hydrochloride, methionine methyl ester hcl, methyl 2s-2-amino-4-methylsulfanyl butanoate hydrochloride, h-d-met-ome hydrochloride, met-ome.hcl, met-ome. hcl, h-met-ome. hcl, pubchem14925
PubChem CID 11435579
IUPAC-namn metyl (2S)-2-amino-4-metylsulfanylbutanoat; hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CCSC
Spezifikation
Kemiskt namn eller material L-Methionine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt 151 °C till 152 °C
Beilstein 3913214
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Kvantitet 100 g
Formel vikt 199.7
Optisk rotation +26° (c=5 i vatten)
Känslighet Hygroskopisk
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.