Läs mer
L-metioninmetylesterhydroklorid, TRC
Produktkod. 30473730
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30473730 10 g
1 options
Produktkod. 30473730 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26048510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Methionine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 2491-18-1
Molekylformel C6H14ClNO2S
Kvantitet 10 g
Synonym (S)-2-Amino-4-methylsulfanylbutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, (S)-Methionine Methyl Ester Hydrochloride, Methionine Methyl Ester Hydrochloride, Methyl (S)-Methioninate Hydrochloride, Methyl L-Methioninate Hydrochloride, NSC 522231
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2S.ClH/c1-9-6(8)5(7)3-4-10-2;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1
LEDER O=C(OC)[C@H](CCSC)N.Cl
IUPAC-namn metyl L-metioninat hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 199.7
Formel vikt 199.04