Läs mer
Gibco™ L-metionin (metyl -13 C)
Kvantitet:
225 mg
Beskrivning
Metionin är en vanlig metylgruppdonator till olika substrat, såsom kreatin, adrenalin, ergosterol och kolin.
EG-nummer: 200-562-9 (omärkt)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-Amino-4-(Methylmercapto)butyric acid / L-2-Amino-4-(methylthio)cutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.2 |
| Kvantitet | 225 mg |
| Procent renhet | >98% |
| Fysisk form | Pulver |
| Frakt skick | Våt is |