Läs mer
l-Methionine, Millipore™
Produktkod. 10403791
Change view
Kvantitet:
1 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10403791 1 kg 1kg
10240701 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10403791 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1057071000
 Begränsad artikel
For biochemistry
for biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63-68-3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Methionine
Smältpunkt 280°C to 282°C
MDL-nummer MFCD00063097
Synonym L-Methionine, Met, L-Methionine
Densitet 1.34 g/cm3
Molekylvikt (g/mol) 149.2
Kvantitet 1 kg