Läs mer
L-Metionin, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15567964 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15567964 1 kg Poly flaska 1kg
15214404 100 g Poly flaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15567964 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 208506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13765.13 SEK
    12225.43 SEK / 1kg
    Save 1539.70 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
CAS: 63-68-3 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 63-68-3
Molekylformel C5H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 149.21
MDL-nummer MFCD00063097 MFCD00801344
InChI-nyckel FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
LEDER CSCC[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Methionine
Förpackning Poly flaska
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylsulfanylbutansyra
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 149.21
Procent renhet 98,5 till 101,5 %
Kvalitet Multi-Compendial/USP