Läs mer
L-Methionine, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10050280 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10050280 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10050280 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/4065/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 63-68-3
Färg White
Molekylformel C5H11NO2S
Förpackning Plastic Powder Jar
MDL-nummer MFCD00063097 MFCD00801344
Synonym l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
InChI-nyckel FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
LEDER CSCC[C@H](N)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 149.21
Kvantitet 100 g
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
Fysisk form Solid