Läs mer
L-Methionine [R]-Sulfoximine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Methionine [R]-Sulfoximine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11+/m0/s1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 180.06 |
| Frakt skick | Room Temperature |