missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Methionine-S-methyl Sulfonium Chloride-d6 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Methionine-S-methyl Sulfonium Chloride-d6 Hydrochloride |
| CAS | 362049-54-5 |
| Molekylformel | C6 D6 H8 N O2 S . Cl |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Sulfonium, [(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]di(methyl-d3)-, chloride (9CI), L-Methionine-S-methyl Sulfonium Chloride-d6, L-Methionine-S-methyl Sulfonium Chloride-D6 (S,S-dimethyl D6) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2S.ClH/c1-10(2)4-3-5(7)6(8)9;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1/i1D3,2D3; |
| LEDER | [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[S+](CC[C@H](N)C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | [(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]-bis(trideuteriomethyl)sulfanium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.736 |
| Formel vikt | 205.081 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?