Läs mer
l-Methionine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15820211
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15820211 100 g 100g
15810211 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15820211 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8160100100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63-68-3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Methionine
Smältpunkt 280°C to 282°C
MDL-nummer MFCD00063097
Synonym L-Methionine, Met, L-Methionine
Densitet 1.34 g/cm3
Molekylvikt (g/mol) 149.21
Kvantitet 100 g